Merck
596841
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2[O)CH2)3CH3](CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
63-68 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H16BBrO3/c1-3-4-5-16-11-9(12(14)15)6-8(2)7-10(11)13/h6-7,14-15H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
AQZXOJQXDSSZCI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)