Merck
596825
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
98%
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminoisoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2CNCCc12
InChI
1S/C9H12N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,11H,4-6,10H2
InChI key
ZSHCQIHYOFRGNI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)