Merck
596353
Sigma-Aldrich
Triethoxy(1-phenylethenyl)silane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)3SiC(CH2)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
266.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O3Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13(4)14-11-9-8-10-12-14/h8-12H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
DKFGYGJKRWRIPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)