595969
Disperse Orange 3 acrylamide
Sinónimos:
4-Methacryloylamino-4′-nitroazobenzene
About This Item
Productos recomendados
form
solid
mp
206.5 °C (dec.) (lit.)
λmax
222 nm (2nd)
222 nm (2nd)
375 nm
375 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(NC(=O)C=C)cc2
InChI
1S/C15H12N4O3/c1-2-15(20)16-11-3-5-12(6-4-11)17-18-13-7-9-14(10-8-13)19(21)22/h2-10H,1H2,(H,16,20)/b18-17+
InChI key
UFJASOUPUMZANE-ISLYRVAYSA-N
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)