595772
Benz-13C6-oxazole
99 atom % 13C
About This Item
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
mass shift
M+10
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]2ocn[13c]2[13c]1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,6+1,7+1
InChI key
BCMCBBGGLRIHSE-KSYPSEKYSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)