Merck
595330
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride hydrochloride hydrate
99.98% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
IrCl3 · xH2O · yHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
298.58 (anhydrous free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.98% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iridium
impurezas
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+3;/p-3
Clave InChI
ZRPRRAOCEABMND-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)