Merck
595160
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-2-methylbenzoxazolium iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20INO
Número de CAS:
Peso molecular:
345.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CCCCCC[n+]1c(C)oc2ccccc12
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)