Merck
594695
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OH-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-aspartic-2-13C acid, L-Aspartic-2-13C acid, N-Fmoc dervative
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH213CH(NH-Fmoc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
356.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
179-181 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C[13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i16+1
Clave InChI
KSDTXRUIZMTBNV-JCETWUESSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)