Merck
594326
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroiodobenzene
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 4,331.00
MXP 4,331.00
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 4,331.00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)I
Número de CAS:
Peso molecular:
300.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MXP 4,331.00
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.6280 (lit.)
bp
224-225 °C (lit.)
density
2.323 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI key
GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)