Merck
593966
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2BBrF4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
272.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
150-154 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BBrF4O2/c8-2-5(11)3(9)1(7(13)14)4(10)6(2)12/h13-14H
Clave InChI
WFADCDXWIFNRJC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)