Merck
593087
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4Cl2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
231.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
112-116 °C
cadena SMILES
ClC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C9H4Cl2OS/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)