Merck
592773
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)-2-furoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6Cl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
257.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
236-240 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-7-2-1-6(5-8(7)13)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
InChI key
GNXLBNMHCYYSPU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)