Merck
592692
Sigma-Aldrich
N-(2-Tolyl)formamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HCONHC6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
135.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
ZXTLGJAARBNQGK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)