Merck
591882
Sigma-Aldrich
(3R)-(−)-3-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)butyraldehyde
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
201.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D -6, c = 1% in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
55.5-59.5 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
C[C@H](CC=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(7-8-15)12-9-14(2)13-6-4-3-5-11(12)13/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
OQWWHYBHQFZHLP-SNVBAGLBSA-N
Aplicación
(3R)-(−)-3-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)butyraldehyde can be used as a substrate in the synthesis of 2-alkyl cyclohexanone intermediates, applicable in the preparation of tricyclic steroid precursors.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catalytic enantioselective conjugate addition of indoles to simple α, β-unsaturated ketones
Bandini M, et al.
Tetrahedron Letters, 44(31), 5843-5846 (2003)
Can simple enones be useful partners for the catalytic stereoselective alkylation of indoles?
Bandini M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(22), 7511-7518 (2004)
A three-step route to a tricyclic steroid precursor
Taber DF and Sheth RB
The Journal of Organic Chemistry, 73(20), 8030-8032 (2008)