Documentos clave
59061
Sigma-Aldrich
Luviquat FC 370
~40% active ingredients in H2O
Sinónimos:
Poly[(3-methyl-1-vinylimidazolium chloride)-co-(1-vinylpyrrolidone)], Polyquaternium D16
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descripción
cationic
concentración
~40% active ingredients in H2O
índice de refracción
n20/D 1.415
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
densidad
1.10 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Luviquat FC 370 is also known as polyquaternium-16. It is a cationic copolymer of methylvinylimidazolium chloride and vinylpyrrolidone.[1]
Aplicación
Luviquat FC 370 may be used in cosmetics, stabilizers, lubricants, coatings, bactericides, hair care and skin care products.[1]
Información legal
Luviquat is a trademark of BASF SE
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Handbook of Preservatives null