589640
Terephthaloyl-d4 chloride
98 atom % D
Sinónimos:
1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarbonyl dichloride
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
bp
266 °C
mp
79-81 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
LXEJRKJRKIFVNY-RHQRLBAQSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F - closed cup
flash_point_c
180 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)