Merck
58925
Sigma-Aldrich
(−)-Isolongifolol
Sinónimos:
(1S,11S)-3,3,7-Trimethyltricyclo[5.3.1.02.8]undecane-11-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26O
Número de CAS:
Peso molecular:
222.37
Beilstein:
3195912
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
actividad óptica
[α]20/D −58±1°, c = 1% in petroleum ether
mp
113-114 °C
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])C(C)(C)CCC[C@@]3(C)[C@H]2CO
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)