588881
Cyclohexane-1,2,4,5-tetracarboxylic acid, mixture of cis and trans
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
>220 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CC(C(CC1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h3-6H,1-2H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
ZPAKUZKMGJJMAA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)