Merck
588873
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
≥96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96%
mp
33-37 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(C)c(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-3-7(10-2)9-4-6(5)8/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
HTBPXLJKMNBQMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)