Merck
587842
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
Sinónimos:
L-4-Hydroxyphenylalanine-1,2,3-13C3
About This Item
Fórmula lineal:
4-HO-C6H413CH213CH(NH2)13COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
OC1=CC=C([13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1,8+1,9+1
Clave InChI
OUYCCCASQSFEME-RGZNPSMASA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)