587451
Potassium hexahydroxoplatinate
99.95% trace metals basis
Sinónimos:
Dipotassium platinate
About This Item
assay
99.95% trace metals basis
mp
150 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)