587389
Silver molybdate
technical grade
Sinónimos:
Disilver tungstate (Ag2 WO4 )
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
form
powder
solid
mp
483 °C
density
6.18 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChI key
MHLYOTJKDAAHGI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)