587338
Sodium hexanitroiridate(III)
99.99% trace metals basis
About This Item
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
mp
347-358 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Ir-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)