Merck
586447
Sigma-Aldrich
1-Aminopyrrolidine hydrochloride
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
122.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
109-126 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NN1CCCC1
InChI
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-5H2;1H
Clave InChI
KTVYGDJRKCXTRA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
May contain varying amounts of dihydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)