Merck
586390
Sigma-Aldrich
1-Dodecanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Dodecyl alcohol-1-13C
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 40,917.00
MXP 40,917.00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 40,917.00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)1013CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
187.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 40,917.00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
densidad
0.837 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC[13CH2]O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i12+1
Clave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-HNHCFKFXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)