Merck
579912
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluoroanisole
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(F2)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
223.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
cadena SMILES
COc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2O/c1-11-7-5(8)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
MFXWQGHKLXJIIP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)