Merck
579661
Sigma-Aldrich
Decanoic acid-10-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Capric acid-10-13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3(CH2)8CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
173.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1+1
Clave InChI
GHVNFZFCNZKVNT-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)