Merck
579394
Sigma-Aldrich
trans-1-Nonenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H19BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
100-104 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC\C=C\B(O)O
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)