Merck
578525
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
bp
152-153 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(C)ccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-3-4-8-7(5-6)9-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
HGRXBKDKSYDWLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)