Merck
578193
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(9-anthracenylmethyl methacrylate)]
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
composición
chromophore, 20 mol %
temperatura de transición
Tg 103 °C (DSC)
fluorescencia
λex 251 nm; λem 416 nm in chloroform
Descripción general
Fluorescent polymer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)