Merck
577936
Sigma-Aldrich
Bis(tert-butylimino)bis(dimethylamino)tungsten(VI)
97%, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
BTBMW
About This Item
Fórmula lineal:
((CH3)3CN)2W(N(CH3)2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
414.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
99.99% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tungsten
reagent type: catalyst
bp
81 °C/0.02 mmHg (lit.)
densidad
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)[W](=NC(C)(C)C)(=NC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/2C4H9N.2C2H6N.W/c2*1-4(2,3)5;2*1-3-2;/h2*1-3H3;2*1-2H3;/q;;2*-1;+2
Clave InChI
JVCWKXBYGCJHDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.9 °F - closed cup - (own results)
Punto de inflamabilidad (°C)
25.5 °C - closed cup - (own results)
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)