Merck
576751
Sigma-Aldrich
Naphtho[2,1,8-qra]naphthacene-7,12-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
332.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
mp
254.2-255.9 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1cc4ccc5cccc6ccc3c4c56
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)