575607
Tetraethylammonium tetrachloroferrate(III)
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Tetraethylammonium iron(III)tetrachloride
About This Item
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Fe-](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)