Merck
575054
Sigma-Aldrich
3-Furanboronic acid pinacol ester
98%
Sinónimos:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
62-65 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccoc2
InChI
1S/C10H15BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-5-6-12-7-8/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
KTBLRYUFNBABGO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.