574821
Bis(ethylenediamine)dioxorhenium(V) chloride
99.8% trace metals basis
About This Item
assay
99.8% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: rhenium
SMILES string
NCCN.NCCN.Cl[Re](=O)=O
InChI
1S/2C2H8N2.ClH.2O.Re/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
InChI key
MJPLRWJGVRNXRM-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)