Merck
574546
Sigma-Aldrich
3′,5′-Diethoxyacetophenone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COC6H5(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
solid
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-11-6-10(9(3)13)7-12(8-11)15-5-2/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Inchi Key
KEJDYKMTNWEIAR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)