Merck
572187
Sigma-Aldrich
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]biguanide hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
F3CC6H4HNC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
281.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
209-213 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N5.ClH/c10-9(11,12)5-1-3-6(4-2-5)16-8(15)17-7(13)14;/h1-4H,(H6,13,14,15,16,17);1H
Clave InChI
RTSKKAJVUWUZDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)