Merck
571539
Sigma-Aldrich
[9,9-Bis(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-diyl]bisboronic acid
≥95%
Sinónimos:
9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-diyl boronic acid, 9,9-Di(2′-ethylhexyl)fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-Di(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-bisboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H44B2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
478.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
mp
>250 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C29H44B2O4/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30(32)33)13-15-25(27)26-16-14-24(31(34)35)18-28(26)29/h13-18,21-22,32-35H,5-12,19-20H2,1-4H3
Clave InChI
RBFWXVHGJQDSGG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Coupling reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)