Merck
571512
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
200.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
54-58 °F (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
Clave InChI
JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)