Merck
571229
Sigma-Aldrich
(4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl)magnesium bromide solution
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4CH2NC5H10MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
278.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.25 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.924 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Mg]c1ccc(CN2CCCCC2)cc1
InChI
1S/C12H16N.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13;;/h3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
IHERGHRULIMGJW-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
(4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl)magnesium bromide is a Grignard reagent that can be used:
  • As a substrate in the synthesis of functionalized phenols via aerobic oxidation.[1]
  • To prepare set of rosamine derivatives, which are used as glutathione probes in living cells.[2]
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Combinatorial rosamine library and application to in vivo glutathione probe
Ahn Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4510-4511 (2007)
Continuous-Flow Synthesis of Functionalized Phenols by Aerobic Oxidation of Grignard Reagents
He Zhi and Jamison TF
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53(13), 3353-3357 (2014)