Merck
570370
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-9-ethylmethacrylate
Sinónimos:
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
279.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
72.7-79.4 °C (lit.)
λmax
241 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13(2)18(20)21-12-11-19-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)19/h3-10H,1,11-12H2,2H3
InChI key
PCRXBGQWYLIHKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
NLO material
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)