Merck
569216
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H3(NO2)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
232.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D 1.5370 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
densidad
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)6-3-5(13(15)16)1-2-7(6)12-4-14/h1-3H
Clave InChI
FWBGKEPRECQBTL-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)