Merck
568465
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(octyloxy)benzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(O(CH2)7CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
334.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
332-333 °C (lit.)
densidad
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O2/c1-3-5-7-9-11-15-19-23-21-17-13-14-18-22(21)24-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Clave InChI
FNLUIKNPCILERZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)