Merck
568457
Sigma-Aldrich
2-Thienyl-N,N-bis(2-thienylmethylene)methanediamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12N2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
316.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
111-115 °C (lit.)
cadena SMILES
c1csc(c1)\C=N\C(\N=C\c2cccs2)c3cccs3
InChI
1S/C15H12N2S3/c1-4-12(18-7-1)10-16-15(14-6-3-9-20-14)17-11-13-5-2-8-19-13/h1-11,15H/b16-10+,17-11+
Clave InChI
JFBOACJJWSHXAS-OTYYAQKOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)