Merck
568295
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-2-furoic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
267.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
98%
form
solid
mp
205-209 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
MYPDSPQSFHXXTF-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
272248N11507694487
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
75-79 °C
mp
66-70 °C (lit.)
mp
63-67 °C (lit.)
mp
41-45 °C
functional group
chloro
functional group
nitro
functional group
-
functional group
nitro
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)