Merck
568252
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
73-77 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
COc1ccc2C(=O)CCc2c1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12/h4,6H,3,5H2,1-2H3
Clave InChI
XQODIRIVQXQUFN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)