Merck
568104
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-2-Benzamidocyclohexanecarboxylic acid
97%
Sinónimos:
(1R,2S)-2-(+)-Benzoamido-cyclohexane carboxylic acid, (1S,2R)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid, (1S-cis)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
247.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +34°, c = 1% in chloroform
mp
205-209 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,15,16)(H,17,18)/t11-,12+/m0/s1
InChI key
PUANNVQABXUYKU-NWDGAFQWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)