Merck
567787
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-phenoxyphenyl isocyanate
97%
Sinónimos:
4-Chloro-2-isocyanatophenyl phenyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OC6H3(Cl)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
245.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
43-47 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(Oc2ccccc2)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-6-7-13(12(8-10)15-9-16)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
Clave InChI
SCGXZJTXFUNGAL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)