567531
4-Ethoxybiphenyl-4′-boronic acid
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OC6H4-C6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
242.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
259-264 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO3/c1-2-18-14-9-5-12(6-10-14)11-3-7-13(8-4-11)15(16)17/h3-10,16-17H,2H2,1H3
InChI key
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Preparation of chiral dopants for nematic liquid crystals
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)