Merck
567418
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
4-Methyl-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
228-233 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(B(O)O)c(F)c1
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
LIXXGOMAGHXIMP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Water-accelerated Pd-Catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)